Learn More
3M™ Ventilateur Cool Flow™
Attache en option pour vos demi-masques réutilisables 3M™ série 4000+.Notre ventilateur dispose d’une fonction de commande à bouton unique offrant un meilleur confort de l’utilisateur pendant les longues journées de travail.Rechargeable, il est fourni avec une prise UK.
Marque: 3M™ 7100135812
588.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 2.14000kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Description
- Réduit l’accumulation de chaleur et d’humidité
- À utiliser avec les demi-masques réutilisables 3M™ de la série 4000+
- Attache facultative, pour le fixer simplement et en toute sécurité
- Sensation de frais perceptible sur votre visage lorsque vous travaillez
- Fonction de commande à bouton unique
- Rechargeable et fourni avec une prise UK
Spécification
Série 1040, standard, Royaume-Uni | |
Ventilateur | |
Demi-masques réutilisables |