Learn More
COPG Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00€ - 326.00€
Spécification
Antigène COPG
Dilution Western Blot 1:500-1:1000, Immunoprecipitation 0.2-1 uL/mg of lysate
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18680006
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-99186-100ul
100 μg
326.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18601146
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-99186-50ul
50 μg
227.00€
50µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
COPG Polyclonal antibody specifically detects COPG in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Spécification
Spécification
COPG
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human
coat protein gamma-cop, coatomer protein complex, subunit gamma, coatomer protein complex, subunit gamma 1, COPG1coatomer subunit gamma, FLJ21068, Gamma-coat protein, gamma-COP
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human COPG.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500-1:1000, Immunoprecipitation 0.2-1 uL/mg of lysate
Polyclonal
Purified
RUO
0.2 um filtered solution in PBS
22820
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified