missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CORO6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 17243-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16837094

  • 399.00€ / 150µL
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

CORO6
Polyclonal
Unconjugated
CORO6
CORO6, coronin 6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
216961, 245982, 84940
-20°C
Liquid
Western Blot
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6QEF8, Q920J3, Q920M5
CORO6
CORO6 Fusion Protein Ag11167
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions