Learn More
Corning™ Supports perméables Costar™ Transwell™
La conception à centrage automatique brevetée permet un accès indépendant aux membranes apicale et basolatérale de la monocouche cellulaire. La plaque à puits multiples Corning™ Transwell™ avec inserts de membrane en PC perméable constitue une solution idéale pour l’étude des cellules adhérentes et non adhérentes.
236.15€ - 422.73€
Spécification
Matériau | PC |
---|---|
À utiliser avec (application) | Culture de cellules endothéliales et épithéliales ; transport, migration / invasion, co-culture et études sur la pathogenèse microbienne |
Revêtement de surface | Traitée pour culture tissulaire |
Couleur | Transparent |
Traitement de surface | Traitée pour culture tissulaire |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Porosité | Surface de culture | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Porosité | Surface de culture | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10301031
|
Corning™
3412 |
24.5 mm | 0.4μ m | 4.7 cm2 | Inserts x 6/ plaque à 6 puits |
245.99€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10567522
|
Corning™
3401 |
12 mm | 0,4 mu;m | 1 cmsup2/sup | Inserts x 12/ plaque à 12 puits |
422.73€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10615345
|
Corning™
3402 |
12 mm | 3 mu;m | 1 cmsup2/sup | Inserts x 12/ plaque à 12 puits |
422.73€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10246481
|
Corning™
3428 |
24,5mm | 8 mu;m | 4,7cmsup2/sup | Inserts x 6/ plaque à 6 puits |
236.15€
24 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10025471
|
Corning™
3415 |
6,5mm | 3 mu;m | 0,33cmsup2/sup | Inserts x 12/ plaque à 24 puits |
410.58€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10107341
|
Corning™
3421 |
6,5mm | 5 mu;m | 0,33cmsup2/sup | Inserts x 12/ plaque à 24 puits |
422.12€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10147291
|
Corning™
3413 |
6.5 mm | 0.4μ m | 0.33 cm2 | Inserts x 12/ plaque à 24 puits |
410.58€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10167000
|
Corning™
3422 |
6,5mm | 8 mu;m | 0,33cmsup2/sup | Inserts x 12/ plaque à 24 puits |
422.12€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10471242
|
Corning™
3414 |
24,5mm | 3 mu;m | 4,7cmsup2/sup | Inserts x 6/ plaque à 6 puits |
245.99€
24 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Traités pour culture tissulaire (TC) pour les formats à 6, 12 ou 24 puits
- Ouvertures pour pointes de pipettes pour l’ajout et l’élimination pratiques de milieux et d’échantillons des deux compartiments
- Les membranes en PC sont compatibles avec la plupart des fixateurs et colorants organiques
Spécification
PC | |
Traitée pour culture tissulaire | |
Traitée pour culture tissulaire |
Culture de cellules endothéliales et épithéliales ; transport, migration / invasion, co-culture et études sur la pathogenèse microbienne | |
Transparent | |
Stérile |