Learn More
Euro Protection™ Baskets de sécurité Coverguard™ Helvite S1-P basses
93.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certifié CE, EN ISO EN20345:2011 Classe S1-P SRA HRO |
---|---|
Couleur | Noir, Orange |
Matériau de la semelle | Caoutchouc |
Matériau de revêtement | Maillage |
Matériau | Textile |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12008366
|
Euro Protection™
9HEVL44 |
44 |
93.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12088356
|
Euro Protection™
9HEVL42 |
42 |
93.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Certifié CE, EN ISO EN20345:2011 Classe S1-P SRA HRO | |
Caoutchouc | |
Textile | |
Sneakers |
Noir, Orange | |
Maillage | |
Anti-perforation, antistatique, antimagnétique |