missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPPED1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 20628-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16830195

  • 140.00€ / 20µL
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Protein phosphatase that dephosphorylates AKT family kinase specifically at ′Ser-473′, blocking cell cycle progression and promoting cell apoptosis. May play an inhibitory role in glucose uptake by adipocytes.
Spécification

Spécification

CPPED1
Polyclonal
Unconjugated
CPPED1
CPPED1, CSTP1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55313
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9BRF8
CPPED1
CPPED1 Fusion Protein Ag14572
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions