Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 34803 ALU
Chaussure avec propriétés antistatiques et traitement Sanitized™. Comprend une semelle en TPU ultra antidérapante.
Marque: Abeba™ 34803/44
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.24100kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Microfibre noir/jaune
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Résistant à la pénétration de métaux
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3577)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- Partie supérieure en une pièce
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
34803 |
Noir | |
44 | |
PUR | |
Aluminium |