Learn More
Creatine Kinase-BB (CK-BB) Mouse, Clone: CKBB/1268, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 549.00€
Spécification
Antigène Creatine Kinase-BB (CK-BB)
Clone CKBB/1268
Applications Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15929807
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
1152-MSM2-P1
100 μg
549.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 05-08-2022
pour voir le stock disponible 
15919807
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
1152-MSM2-P0
20 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
Creatine Kinase-BB (CK-BB)
Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human CKBB protein
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
43kDa (Monomer); 86kDa (Dimer)
CKBB/1268
Unconjugated
RUO
1152
IgG1 κ
Cytoplasmic