Learn More
CREB3L2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CREB3L2 |
---|---|
Concentration | 0.3 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16833184
|
Proteintech
14514-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16823184
|
Proteintech
14514-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
14514-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the N-terminal (1-247 aa) of human CREB3L2.
CREB3L2 is a member of the old astrocyte specifically induced substance (OASIS) DNA binding and basic leucine zipper dimerization (bZIP) family of transcription factors, which includes CREB3 (MIM 606443) and CREB4 (MIM 607138).Spécification
CREB3L2 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q70SY1, Q8BH52 | |
208647, 362339, 64764 | |
CREB3L2 Fusion Protein Ag5973 | |
Primary | |
-20°C | |
CREB3L2 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BBF2H7, CREB3L2 | |
Creb3l2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |