missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CREB3L4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 13630-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16831944

  • 325.38€ / 150µL
Expédition estimée: 30-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

cAMP response element-binding (CREB) proteins are a familyof mammalian transcription activators. For further backgroundinformation on CREB proteins, see CREB1 (MIM 123810).[supplied byOMIM].
Spécification

Spécification

CREB3L4
Polyclonal
Unconjugated
CREB3L4
AIBZIP, ATCE1, Attaching to CRE like 1, CREB 4, CREB3, CREB3L4, CREB4, hJAL, JAL, Tisp40
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
148327
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8TEY5
CREB3L4
CREB3L4 Fusion Protein Ag4548
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions