missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CSK Antibody (CSK-04) - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit. 18199079 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
18199079 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18199079 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB500344

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CSK Monoclonal specifically detects CSK in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CSK
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Clone CSK-04
Concentration 1.0 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:200-1:300, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000, Immunoprecipitation 1:50
Alias de gène C-Src kinase, c-src tyrosine kinase, EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, MGC117393, Protein-tyrosine kinase CYL, tyrosine-protein kinase CSK
Symboles de gène(s) CSK
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Bacterially expressed recombinant fragment of human Csk corresponding to amino acids 330-450.
Poids moléculaire de l’antigène 50 kDa
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1445
Spécificité du test The antibody CSK-04 reacts with Csk (C-terminal Src kinase), a 50 kDa non-receptor protein tyrosine kinase expressed in cytosol.
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4C. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.