Learn More
Invitrogen™ Substrat CSPD™ (0,25 mM prêt à l’emploi)
Substrat de phosphatase alcaline chimiluminescente prêt à l’emploi pour le transfert de protéines ou d’acides nucléiques sur les membranes de nitrate de cellulose ou les dosages à base de solution. Le substrat CSPD™ de Thermo Scientific (0,25 mM) peut également être utilisé dans des dosages à base de solution tels que l’immunoessai
Marque:  Invitrogen™
Code nomenclature Nacres: NA.84
Code produit. 12654325
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Les substrats chimiluminescents fournissent des remplacements hautement sensibles pour le phosphate de méthylumbelliferyl (MUP) du substrat fluorogénique largement utilisé et nitrophénylphosphate du substrat colorimétrique (pNPP). Une faible luminescence de fond couplée à un rendement lumineux à haute intensité permet de détecter les marqueurs de phosphatase alcaline affichant une sensibilité et un rapport signal-bruit les plus élevés possibles.
  • Détecte la phosphatase alcaline et les molécules marquées à la phosphatase alcaline avec une sensibilité, une vitesse et une facilité inégalées
  • Sensibilité élevée dans les applications membranaires telles que les transferts Southern, Northern et Western.
  • Les niveaux lumineux maximaux sont atteints en 10 minutes environ et l’émission de lumière persiste pendant plusieurs heures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Substrat ELISA
Chimiluminescence
Flacon
Phosphatase alcaline
Température ambiante
250 mL
Liquide
CSPD™
Stockez le produit à 4°C.
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2001069 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/05/2020 Catalog NumberT2143
Numéro de lot1907068 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/05/2020 Catalog NumberT2143
Numéro de lot1810067 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/05/2020 Catalog NumberT2143
Numéro de lot1212052 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2017 Catalog NumberT2143
Numéro de lot1502059 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2017 Catalog NumberT2143
Nom du produit
Invitrogen™ Substrat CSPD™ (0,25 mM prêt à l’emploi) > Quantité : 250 ml