missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTAGE5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 55279-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16836775

  • 121.38€ / 20µL
Expédition estimée: 27-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

This antibody is specific to CTAGE5. It can recognize all the isoforms except isoform 5B.

CTAGE5 is a tumor-associated antigen.
Spécification

Spécification

CTAGE5
Polyclonal
Unconjugated
CTAGE5
cTAGE family member 5, CTAGE family, member 5, CTAGE5, MEA11, MEA6, MGEA, MGEA11, MGEA6, Protein cTAGE 5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
4253
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O15320
CTAGE5
Peptide
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions