Learn More
        Sartorius Balance de précision (2 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCE
            Tous les produits Sartorius Produits
Code nomenclature Nacres: NB.71
                    Click to view available options
                                Capacité:
                                1500 g, 3000 g, 6200 g
                                2200 g
                                4200 g
                                4200 g, 32 200 g
                                6200 g
                                8200 g
                                Comprend:
                                Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine
                                Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99
                                Conditionnement: 
                                1 pièce
                                1 unité
                    Description
- Système de pesée monolithique
 - Capteurs climatiques intégrés
 - Porte-échantillons individuels
 - Fonctionnement sans erreur
 - Flux de travail QApp individuels
 - Mise à niveau automatique motorisée
 - Intégrité complète des données de bout en bout
 - Historique d’expertise intégré
 - Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
 - Excellent service d’assistance
 - Centre d’état intégré
 - Fonctions de service intégrées
 - Maintenance préventive conformément aux normes agréées
 - Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
 - Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
 - Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Garantie
Garantie 10 ans
Avantages Greener Choice
            - Les avantages environnementaux comprennent:
 - Énergie renouvelable
            Spécification
Spécification
| Type de connexion | 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet | 
| Capacité | 8200 g | 
| Type d’affichage | Écran tactile TFT | 
| Précision affichage | 0,01 g | 
| Comprend | Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine | 
| Linéarité | ± 6 mg | 
| Matériau | Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | 
| Modèle | Sans paravent | 
| Reproductibilité | ±4 mg | 
| Temps de stabilisation | 1 sec | 
| Afficher plus | 
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of 
        Promotions
- 
             	Plusieurs fabricants
Soldes de fin d'année sur les équipements
Ne manquez pas nos soldes de fin d'année : économisez jusqu'à 50% sur les équipements, instruments et services de laboratoire haut de gamme.Code promotionnel: 24121Expire: 2025-12-20
                    Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
			Sartorius Balance de précision (2 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCE > 
            Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu