Learn More
Sartorius Balance de précision haute capacité Cubis™ II, interface utilisateur MCA Code produit.: 16465195
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6490.00€
    6330.00€ / 1 pièce
    Économisez 160.00€
    2% de réduction
Sartorius Balance de précision haute capacité Cubis™ II, interface utilisateur MCA
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 16465195 Tous les produits Sartorius Produits
36200 g, Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, 1 g, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.71
Click to view available options
Capacité:
20200 g
36200 g
36 200 g
50200 g
70200 g
70 200 g
Comprend:
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99
Précision affichage:
0,1 g
1 g
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16465195
Marque: Sartorius MCA36200S2S000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6490.00€
    6330.00€ / 1 pièce
    Économisez 160.00€
    2% de réduction
Voir les promotions disponibles
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance de précision haute capacité Cubistrade; II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables.
  • Système de pesage monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Supports pour échantillon individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
  • Audit Trail intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Service d’assistance exceptionnel
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
  • Grand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
  • Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
    (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Garantie
Garantie 10 ans
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Type de connexion 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet
Capacité 36200 g
Type d’affichage Écran TFT couleur tactile 7 in au format 16:9
Précision affichage 1 g
Comprend Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine
Mise à niveau Automatisme motorisé
Matériau Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
Durée de mesure 1,2 sec
Modèle Sans paravent
Temps de stabilisation 1 sec
Plage de températures (métrique) 0 °C à +40 °C
Type Balance de précision haute capacité
Garantie 10 ans
Longueur (métrique) 444 mm
Largeur (métrique) 400 mm
Hauteur (impériale) de la cuve 126/159 mm
Poids (métrique) 15,8/17,1 kg
Alimentation électrique 120/240 V
Tension 100/240 V (±10%)
Ampérage 1 A
Fréquence 50/60 Hz (± 5%)
Legal for Trade Class III
Nom du produit
Sartorius Balance de précision haute capacité Cubis™ II, interface utilisateur MCA >