Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Cryptococcus laurentii ATCC® 18803™ Code produit.: 13226159
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    237.48€ / 5 pièces
    Économisez 9.52€
    3% de réduction
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Cryptococcus laurentii ATCC® 18803™
Code produit. 13226159
5 anses/boîte, 5 pièces
Code nomenclature Nacres: NA.7
Click to view available options
Quantité:
5 anses/boîte
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 13226159
Marque: Thermo Scientific™ R4601241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    237.48€ / 5 pièces
    Économisez 9.52€
    3% de réduction
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® 18803TM*
Description Papiliotrema laurentii
Format Culti-Loops
Type de produit Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité
Classe d’organisme cible Champignons
Type de test CQ qualitatif
Quantité 5 anses/boîte
Désignation des souches CBS 139 [CCrc 20527, CCY 17-3-2, DBVPG 6265, IFO 0609, IFO 0906, MUCL 30398, NRRL Y -2536, VKM Y-1664, VKPM Y-219]
Espèces Espèces de Cryptococcus
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot309103 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/10/2025 Code produitR4601241
Numéro de lot206224 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/12/2024 Code produitR4601241
Numéro de lot149680 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/08/2024 Code produitR4601241
Numéro de lot813751 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2024 Code produitR4601241
Numéro de lot831478 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Code produitR4601241
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Cryptococcus laurentii ATCC® 18803™ >