Learn More
CX3CR1 Rat anti-Human , BB515, Clone: 2A9-1, BD Biosciences™
Rat Monoclonal Antibody
308.00€ - 735.00€
Spécification
Antigène | CX3CR1 |
---|---|
Clone | 2A9-1 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Brilliant Blue 515 (BB515) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17237494
|
BD Biosciences
565902 |
25 Tests |
308.00€
25 tests |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17247494
|
BD Biosciences
565903 |
100 Tests |
735.00€
100 tests |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CX3CR1 Monoclonal antibody specifically detects CX3CR1 in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpécification
CX3CR1 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 515 (BB515) | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Human CX3CR1 Recombinant Protein | |
Primary |
2A9-1 | |
Monoclonal | |
Rat | |
Human | |
CCRL1; CMKBRL1; CMKDR1; GPR13; GPRV28; V28; Fractalkine Receptor | |
IgG2b κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BB515 under optimum conditions and unconjugated antibody was removed. |