Learn More
CXCL9/MIG Rabbit anti-Human, Clone: 50, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
392.00€ - 578.00€
Spécification
| Antigène | CXCL9/MIG |
|---|---|
| Clone | 50 |
| Dilution | ELISA 1:5000-1:10000, Sandwich ELISA Detection 1:1000-1:10000 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18253786
|
Novus Biologicals
NBP2-89697-50UL |
50 μg |
392.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18295507
|
Novus Biologicals
NBP2-89697-100UL |
100 μg |
578.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CXCL9/MIG Monoclonal specifically detects CXCL9/MIG in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA Detection.Spécification
| CXCL9/MIG | |
| ELISA 1:5000-1:10000, Sandwich ELISA Detection 1:1000-1:10000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| chemokine (C-X-C motif) ligand 9, CMK, crg-10, C-X-C motif chemokine 9, Gamma-interferon-induced monokine, Humig, MIGSmall-inducible cytokine B9, monokine induced by gamma interferon, SCYB9Monokine induced by interferon-gamma | |
| Recombinant Human CXCL9/MIG protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 50 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Signal Transduction | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 4283 | |
| IgG | |
| Protein A purified |