Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Cyclin D1/Bcl-1, Rabbit Monoclonal Antibody
Obtain accurate and reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments with Epredia™ Cyclin D1/Bcl-1, Rabbit Monoclonal Antibody.
179.01€ - 943.72€
Spécification
Antigène Cyclin D1/Bcl-1
Clone SP4
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
10733436
Afficher les documents
Epredia™
RM-9104-S0
100 μL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11594564
Afficher les documents
Epredia™
RM-9104-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
522.00€
476.36€ / 100µL
Économisez 45.64€
8% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12653687
Afficher les documents
Epredia™
RM-9104-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1275.00€
943.72€ / 1mL
Économisez 331.28€
25% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12643687
Afficher les documents
Epredia™
RM-9104-RQ
12 mL Ready-to-Use
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
697.00€
649.59€ / 12mL
Économisez 47.41€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Cyclin D1 or PRAD-1 or bcl-1 is one of the key cell cycle regulators, and functions in association with cdk4 and/or cdk6 by phosphorylating the Rb protein. It is a putative proto-oncogene overexpressed in a wide variety of human neoplasms including mantle cell lymphomas (MCL).
Host Species: Rabbit
Clone: SP4
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1
Molecular Weight: 36 kDa
Positive Control: MAD109 cells, breast CA or mantle cell lymphoma
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Spécification
Spécification
Cyclin D1/Bcl-1
Western Blot
Unconjugated
IVD
A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1
SP4
Monoclonal
Rabbit
Cell Cycle
Primary
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • APD Primary Antibody Products, Antibody Diluent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.