Learn More
Cyclin E (G1/S-Phase Cyclin) Mouse, Clone: CCNE1/2460, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | Cyclin E (G1/S-Phase Cyclin) |
---|---|
Clone | CCNE1/2460 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15921148
|
EnquireBio
898-MSM1-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15911148
|
EnquireBio
898-MSM1-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Cyclin E (G1/S-Phase Cyclin) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant human Cyclin E (CCNE1) protein fragment (apprx. aa 10-176) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
53kDa |
CCNE1/2460 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
898 | |
IgG κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Nuclear | |
HeLa Cells. Breast or Colon Carcinoma |