Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation cylindriques en PTFE Fisherbrand™ constituent un agitateur à usage général apprécié adapté à une grande variété d’applications.
11.97€ - 40.50€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
Forme | Cylindrique |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16265731
|
Fisherbrand™
|
20mm | 7mm |
11.97€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16285731
|
Fisherbrand™
|
25mm | 5mm |
12.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16225721
|
Fisherbrand™
|
8mm | 3mm |
13.15€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16295741
|
Fisherbrand™
|
60mm | 10mm |
40.50€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16225731
|
Fisherbrand™
|
13 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Profil rond et lisse pour une grande variété d’applications
- Autoclavables
Spécification
Oui | |
Blanc | |
Cylindrique |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients et cuves / agitateurs à plaque chauffante |