Learn More
Agilent BioTek Lecteur d'imagerie confocale Cytation C10
Le lecteur d'imagerie confocale Cytation C10 combine la microscopie confocale numérique automatisée et la microscopie grand champ avec la lecture conventionnelle de microplaques multimodes dans un design unique et breveté. Le module confocal à disque rotatif offre une résolution exquise et des capacités de sectionnement optique dans une grande variété de types d'échantillons.
sur devis
Spécification
Agitation | Linéaire, orbitale, double orbitale |
---|---|
Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
Plage de concentration en O2 | 1 à 19 % avec contrôleur de gaz en option |
Gamme d’absorbance | De 230 à 999 nm |
Précision | <1 % (à densité optique de 3) |
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17207919
|
Agilent BioTek
C10MPHC2-SN |
C10MPHC2 | Disques confocaux rotatifs de 40 & 60 μm ; caméra Hamamatsu sCMOS ; lecture multimodes ; contraste de phase |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17227919
|
Agilent BioTek
C10MPW-SN |
C10MPW | Caméra Sony CMOS ; lecture multimode ; contraste de phase |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17247919
|
Agilent BioTek
C10MPWC-SN |
C10MPWC | Disque confocal rotatif de 60 μm ; caméra Sony CMOS ; lecture multimodes ; contraste de phase |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17267919
|
Agilent BioTek
C10PHC2-SN |
C10PHC2 | Disques confocaux rotatifs de 40 & 60 μm ; caméra Hamamatsu sCMOS ; contraste de phase |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17287919
|
Agilent BioTek
C10PW-SN |
C10PW | Caméra Sony CMOS ; contraste de phase |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17207929
|
Agilent BioTek
C10PWC-SN |
C10PWC | Disque confocal rotatif de 60 μm ; caméra Sony CMOS ; contraste de phase |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
The BioTek Cytation C10 confocal imaging reader combines automated confocal and widefield microscopy with conventional multi-mode microplate reading. The patented design gives exquisite resolution and optical sectioning capabilities for many sample types. Components include a Hamamatsu scientific CMOS (sCMOS) camera, Olympus objectives, and laser-based illumination, that deliver high-quality images.
Cytation C10 includes widefield fluorescence, brightfield and phase contrast optics. The variable bandwidth monochromator-based multi-mode plate reading is based on the proven design of the Agilent BioTek Synergy products. Environmental controls, 3D viewer, and Gen5 IVD software enable high-quality results for many applications in the clinical laboratory. The system delivers affordable confocal to every laboratory.
Spécification
Linéaire, orbitale, double orbitale | |
1 à 19 % avec contrôleur de gaz en option | |
<1 % (à densité optique de 3) | |
Absorbance UV-Vis, intensité de la fluorescence, luminescence | |
2 pompes à seringue (en option) | |
4 nm (230 à 285 nm), 8 nm (> 285 nm) | |
Lecteur de microplaques Gen5 et logiciel d’imagerie inclus ; Gen5 Secure pour la conformité à la norme 21 CFR Part 11 (option) ; logiciels Gen5 Image+ et Image Prime disponibles pour l’analyse complète des images (option) | |
122 lb | |
27 in | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
Alimentation externe 250 W, 24 VCC de l’instrument | |
100/240 V |
0 à 20% | |
De 230 à 999 nm | |
Absorbance : densité optique de 0 à 4 ; fluorescence : 7 décades ; luminescence : > 6 décades | |
5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl (en option avec injecteurs) | |
Monochromateur : Microplaques de 6 à 384 puits ; imagerie : microplaques de 6 à 1 536 puits | |
Flash au xénon | |
Incubation 4 zones à 45°C avec contrôle de condensation | |
53,3 kg | |
68,6 cm | |
1 an | |
50/60 Hz |