missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytoglobin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 13317-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16831464

  • 399.00€ / 150µL
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Cytoglobin is a ubiquitously expressed hexacoordinate hemoglobin that may facilitate diffusion of oxygen through tissues, scavenge nitric oxide or other reactive oxygen species, or serve a protective function during oxidative stress.
Spécification

Spécification

Cytoglobin
Polyclonal
Unconjugated
CYGB
CYGB, cytoglobin, HGB, Histoglobin, STAP
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
114757, 114886, 170520
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.41 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8WWM9, Q921A4, Q9CX80
CYGB
Cytoglobin Fusion Protein Ag4161
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions