missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 10 (KRT10) (Suprabasal Epithelial Marker) Rabbit, Clone: KRT10/1990R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio 3858-RBM10-P1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| Cytokeratin 10 (KRT10) (Suprabasal Epithelial Marker) | |
| Cytoplasmic | |
| KRT10/1990R | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| 56.5kDa | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| RUO | |
| 3858 | |
| IgG |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Skin extract of a human Psoriasis patient | |
| A431, HeLa, MCF7 cells. Esophagus or tonsil. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu