Learn More
Cytokeratin 13 Antibody (3G4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-37468
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cytokeratin 13 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 13 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
Spécification
| Cytokeratin 13 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready | |
| CK13, CK-13, cytokeratin 13, Cytokeratin-13, K13cytokeratin-13, keratin 13, keratin, type I cytoskeletal 13, keratin-13, MGC161462, MGC3781 | |
| Mouse | |
| 52 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Cytoskeleton Markers | |
| 3860 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF | |
| 3G4 | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| KRT13 | |
| Purified recombinant fragment of human KRT13 (AA: 143-295) expressed in E. Coli. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu