Learn More
Cytokeratin 13 Antibody (3G4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
203.00€ - 552.00€
Spécification
| Antigène | Cytokeratin 13 |
|---|---|
| Clone | 3G4 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18150409
|
Novus Biologicals
NBP2-37468 |
0.1 mL |
552.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18682766
|
Novus Biologicals
NBP2-37468-0.025ml |
0.025 mL |
203.00€
0.03mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cytokeratin 13 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 13 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.Spécification
| Cytokeratin 13 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| CK13, CK-13, cytokeratin 13, Cytokeratin-13, K13cytokeratin-13, keratin 13, keratin, type I cytoskeletal 13, keratin-13, MGC161462, MGC3781 | |
| KRT13 | |
| IgG1 | |
| Affinity Purified |
| 3G4 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Cytoskeleton Markers | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| 3860 | |
| Purified recombinant fragment of human KRT13 (AA: 143-295) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 52 kDa |
For Research Use Only