missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 17 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 22230-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16811775

  • 140.00€ / 20µL
Expédition estimée: 31-05-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

This gene encodes the type I intermediate filament chain keratin 17, expressed in nail bed, hair follicle, sebaceous glands, and other epidermal appendages. Mutations in this gene lead to Jackson-Lawler type pachyonychia congenita and steatocystoma multiplex.
Spécification

Spécification

Cytokeratin 17
Polyclonal
Unconjugated
KRT17
39.1, CK 17, Cytokeratin 17, K17, keratin 17, KRT17, PC, PC2, PCHC1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
16667, 3872
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q04695, Q9QWL7
Krt17
Cytokeratin 17 Fusion Protein Ag17575
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions