missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 8 Antibody (LP3K) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB100-2778
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cytokeratin 8 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| Cytokeratin 8 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500 | |
| CARD2, CK8, CK-8, CYK8, Cytokeratin-8, K2C8, K8, keratin 8, keratin, type II cytoskeletal 8, keratin-8, KO, Type-II keratin Kb8 | |
| Sonicated cytoskeleton fractions (insoluble in 1% Nonidet-P40) from SV40 transformed neonatal keratinocytes. | |
| 0.1 mg | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers | |
| 3856 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| LP3K | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu