missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 8 Antibody (LP3K) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
202.00€ - 380.00€
Spécification
| Antigène | Cytokeratin 8 |
|---|---|
| Clone | LP3K |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18501973
|
Novus Biologicals
NB100-2778-0.025mg |
0.025 mg |
202.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18546220
|
Novus Biologicals
NB100-2778 |
0.1 mg |
380.00€
0.10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cytokeratin 8 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpécification
| Cytokeratin 8 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers | |
| PBS | |
| 3856 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |
| LP3K | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CARD2, CK8, CK-8, CYK8, Cytokeratin-8, K2C8, K8, keratin 8, keratin, type II cytoskeletal 8, keratin-8, KO, Type-II keratin Kb8 | |
| Sonicated cytoskeleton fractions (insoluble in 1% Nonidet-P40) from SV40 transformed neonatal keratinocytes. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit