missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin, Acidic Mouse, Clone: KRTL/1377, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio MSM24-1377-P0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| Cytokeratin, Acidic | |
| Cytoplasmic | |
| KRTL/1377 | |
| Unconjugated | |
| XP_011536590 | |
| Mouse | |
| the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis. | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 374454 | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| KRT77 | |
| Recombinant human KRT77 protein fragment | |
| Skin, Squamous cell carcinoma (SCC) | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu