Learn More
Cytokeratin, Acidic Mouse, Clone: KRTL/1377, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
| Antigène | Cytokeratin, Acidic |
|---|---|
| Clone | KRTL/1377 |
| Concentration | 200μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15981398
|
EnquireBio
MSM24-1377-P0 |
20 μg | |||||||
|
15991398
|
EnquireBio
MSM24-1377-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Économisez 76.40€ 13% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| Cytokeratin, Acidic | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 374454 | |
| Recombinant human KRT77 protein fragment | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis. |
| KRTL/1377 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| XP_011536590 | |
| KRT77 | |
| IgG1 | |
| Protein A/G Purified | |
| Cytoplasmic | |
| Skin, Squamous cell carcinoma (SCC) |