Learn More
Tocris Bioscience™ DAPT
Code nomenclature Nacres: NA.26
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10mg
50mg
Beschreibung
DAPT is a γ-secretase inhibitor. DAPT reduces Aβ40 and Aβ42 levels in human primary neuronal cultures (IC50 values are 115 and 200 nM for total Aβ and Aβ42 respectively) and in brain extract, cerebrospinal fluid and plasma in vivo. DAPT has no effect on APPα and APPβ levels. DAPT blocks Notch signaling in hybrid human-mouse fetal thymus organ culture (FTOC) and causes ESCs to commit to neuronal differentiation. DAPT can be used in a small molecule cocktail to derive cortical neurons from hPSCs and to maintain hepatocytes in culture. DAPT also promotes the formation of cone photoreceptors in retinal organoids.
For more information about how DAPT may be used, see our protocols: Accelerated Induction of Cortical Neurons from hiPSCs, Human iPSC-derived Myoblasts, Generating Midbrain Dopaminergic Neurons from hPSCs .
DAPT synthesized to Ancillary Material Grade also available.
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Sans danger pour la couche d'ozone
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | DAPT |
| Quantité | 10 mg |
| Poids de la formule | 432.46 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 432.468 |
Produktvorschläge
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 10
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les produits chimiques destinés à la synthèse organique
Profitez de cette offre à durée limitée.Code promotionnel: 24129Expire: 2025-12-20
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 60%
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ DAPT >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur