Learn More
Emma Safety Footwear Daytona S1P Sandal
Daytona is one of Emma's most breathable shoes. It's an ideal choice for warm, enclosed environments such as those in the Automotive industry.
Marque: Emma Safety Footwear MM78754743
Informations supplémentaires : Poids : 1.11000kg
Description
- Sans métal
- Respirant et incroyablement confortable
- Il n’est pas difficile de voir pourquoi le modèle Daytona est l’une des chaussures les plus respirantes de la gamme Emma. C’est un choix idéal pour les environnements chauds et clos, notamment dans l’industrie automobile.
- Ce modèle est doté de la technologie unique antibactérienne Hydro-Tec™ de la gamme Emma, qui permet d’éliminer instantanément l’humidité et la transpiration.
- Les embouts synthétiques, renforcés et les bandes Velcro super rapides font de Daytona un choix idéal pour toutes les professions actives, mais surtout pour les personnes travaillant dans l’entreposage et la logistique.
- Industries
- Logistique et transport
- Électronique
- Fabrication
- Chaussures de sécurité
- Chaussures de sécurité SP1 avec plaque de semelle, adaptées aux travaux en zones sèches
Spécification
ISO 20345:2011 | |
Noir, Gris | |
Traitement antibactérien Hydro-Tec | |
43 | |
Chaussure de sécurité |
Velcro | |
Logistique et transport, électronique, fabrication | |
Nubuck | |
Largeur standard |