Learn More
Emma Safety Footwear Daytona S1P Sandal
Daytona is one of Emma's most breathable shoes. It's an ideal choice for warm, enclosed environments such as those in the Automotive industry.
128.26€ - 143.10€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Velcro |
Couleur | Noir, Gris |
À utiliser avec (application) | Logistique et transport, électronique, fabrication |
Matériau de revêtement | Traitement antibactérien Hydro-Tec |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17512566
|
Emma Safety Footwear
MM78754739 |
39 |
128.26€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17522566
|
Emma Safety Footwear
MM78754740 |
40 |
128.26€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17532566
|
Emma Safety Footwear
MM78754741 |
41 |
128.26€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17542566
|
Emma Safety Footwear
MM78754742 |
42 |
128.26€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17552566
|
Emma Safety Footwear
MM78754743 |
43 |
128.26€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17562566
|
Emma Safety Footwear
MM78754744 |
44 |
143.10€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17572566
|
Emma Safety Footwear
MM78754745 |
45 |
128.26€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17582566
|
Emma Safety Footwear
MM78754746 |
46 |
128.26€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17592566
|
Emma Safety Footwear
MM78754747 |
47 |
128.26€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17502576
|
Emma Safety Footwear
MM78754748 |
48 |
128.26€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Metal Free
- Breathable and incredibly comfortable
- It's not hard to see why the Daytona is one of Emma's most breathable shoes. It's an ideal choice for warm, enclosed environments such as those in the Automotive industry.
- It features Emma's unique Hydro-Tec™ antibacterial technology, removing moisture and perspiration instantly.
- Synthetic, reinforced toes and super swift velcro fasteners make the Daytona an ideal choice for all active occupations but especially for people working in Warehousing and Logistics.
- Industries
- Logistics & transport
- Electronics
- Manufacturing
- Safety shoe
- S1P-Safetyshoe with sole plate for dry work
Spécification
ISO 20345:2011 | |
Noir, Gris | |
Traitement antibactérien Hydro-Tec | |
Largeur standard |
Velcro | |
Logistique et transport, électronique, fabrication | |
Nubuck | |
Chaussure de sécurité |