missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DBT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | DBT |
---|---|
Concentration | 0.25 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16830174
|
Proteintech
12451-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16820174
|
Proteintech
12451-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The branched-chain alpha-keto acid dehydrogenase complex (BCKD) is an inner-mitochondrial enzyme complex involved in the breakdown of the branched-chain amino acids isoleucine, leucine, and valine. The BCKD complex is thought to be composed of a core of 24 transacylase (E2) subunits, and associated decarboxylase (E1), dehydrogenase (E3), and regulatory subunits. This gene encodes the transacylase (E2) subunit. Mutations in this gene result in maple syrup urine disease, type 2. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined.Spécification
DBT | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
P11182, P53395 | |
13171, 1629, 29611 | |
DBT Fusion Protein Ag3101 | |
Primary | |
-20°C | |
DBT |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DBT, E2, E2B | |
Dbt | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |