Learn More
DEAF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | DEAF1 |
---|---|
Concentration | 0.21 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16838404
|
Proteintech
18323-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16828404
|
Proteintech
18323-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
HNF1A is a transcription factor required for the expression of several liver-specific genes. This protein functions as a homodimer and binds to the inverted palindrome 5′-GTTAATNATTAAC-3′.Spécification
DEAF1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O75398, O88450, Q9Z1T5 | |
10522, 54006, 83632 | |
DEAF1 Fusion Protein Ag13173 | |
Primary | |
-20°C | |
DEAF1 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DEAF1, NUDR, SPN, Suppressin, ZMYND5 | |
Deaf1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |