missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DEM1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-92552-0.02ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
DEM1 Polyclonal antibody specifically detects DEM1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| DEM1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| C1orf176, chromosome 1 open reading frame 176, defects in morphology 1 homolog (S. cerevisiae), Defects in morphology protein 1 homolog, EC 3.1.11.-, Exo V, FLJ11445, FLJ13183, FLJ21144 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-373 of human EXO5 (NP_073611.1). MAETREEETVSAEASGFSDLSDSEFLEFLDLEDAQESKALVNMPGPSSESLGKDDKPISLQNWKRGLDILSPMERFHLKYLYVTDLATQNWCELQTAYGKELPGFLAPEKAAVLDTGASIHLARELELHDLVTVPVTTKEDAWAIKFLNILLLIPTLQSEGHIREFPVFGEGEGVLLVGVIDELHYTAKGELELAELKTRRRPMLPLEAQKKKDCFQVSLYKYIFDAMVQGKVTPASLIHHTKLCLEKPLGPSVLRHAQQGGFSVKSLGDLMELVFLSLTLSDLPVIDILKIEYIHQETATVLGTEIVAFKEKEVRAKVQHYMAYWMGHREPQGVDVEEAWKCRTCTYADICEWRKGSGVLSSTLAPQVKKAK | |
| 0.02 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 64789 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu