missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DEM1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
193.00€ - 463.00€
Spécification
| Antigène | DEM1 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18674372
|
Novus Biologicals
NBP2-92552-0.02ml |
0.02 mL |
193.00€
0.02mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18654902
|
Novus Biologicals
NBP2-92552-0.1ml |
0.1 mL |
463.00€
0.01mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
DEM1 Polyclonal antibody specifically detects DEM1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western BlotSpécification
| DEM1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| C1orf176, chromosome 1 open reading frame 176, defects in morphology 1 homolog (S. cerevisiae), Defects in morphology protein 1 homolog, EC 3.1.11.-, Exo V, FLJ11445, FLJ13183, FLJ21144 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-373 of human EXO5 (NP_073611.1). MAETREEETVSAEASGFSDLSDSEFLEFLDLEDAQESKALVNMPGPSSESLGKDDKPISLQNWKRGLDILSPMERFHLKYLYVTDLATQNWCELQTAYGKELPGFLAPEKAAVLDTGASIHLARELELHDLVTVPVTTKEDAWAIKFLNILLLIPTLQSEGHIREFPVFGEGEGVLLVGVIDELHYTAKGELELAELKTRRRPMLPLEAQKKKDCFQVSLYKYIFDAMVQGKVTPASLIHHTKLCLEKPLGPSVLRHAQQGGFSVKSLGDLMELVFLSLTLSDLPVIDILKIEYIHQETATVLGTEIVAFKEKEVRAKVQHYMAYWMGHREPQGVDVEEAWKCRTCTYADICEWRKGSGVLSSTLAPQVKKAK | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 64789 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit