missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
desmosome/hemidesmosome Antibody (F12) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-09014-0.2mg
476.85 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
desmosome/hemidesmosome Monoclonal antibody specifically detects desmosome/hemidesmosome in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Electron Microscopy
Spécification
| desmosome/hemidesmosome | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS | |
| F12 was established by fusing peripheral blood lymphocytes derived from a human vulgaris patient with a hetermyeloma cell line. | |
| 0.2 mg | |
| Autoimmune Diseases | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Electron Microscopy | |
| F12 | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu