missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
desmosome/hemidesmosome Antibody (F12) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
250.00€ - 705.00€
Spécification
| Antigène | desmosome/hemidesmosome |
|---|---|
| Clone | F12 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Electron Microscopy |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18625496
|
Novus Biologicals
NBP3-09014-0.025mg |
0.025 mg |
250.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18649598
|
Novus Biologicals
NBP3-09014-0.2mg |
0.2 mg |
705.00€
0.20mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
desmosome/hemidesmosome Monoclonal antibody specifically detects desmosome/hemidesmosome in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Electron MicroscopySpécification
| desmosome/hemidesmosome | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| F12 was established by fusing peripheral blood lymphocytes derived from a human vulgaris patient with a hetermyeloma cell line. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| F12 | |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Electron Microscopy | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Autoimmune Diseases | |
| PBS | |
| IgG κ | |
| Protein A purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit