Learn More
desmosome/hemidesmosome Human anti-Human, Clone: F12, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP2-81279-25ug
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 18668051
  • 463.00€ / 25µg
Description
desmosome/hemidesmosome Monoclonal specifically detects desmosome/hemidesmosome in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Electron Microscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
desmosome/hemidesmosome
Monoclonal
1 mg/mL
Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Electron Microscopy
Human
Affinity purified
RUO
Human
Purified
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunomicroscopy
F12
Unconjugated
PBS
F12 was established by fusing peripheral blood lymphocytes derived from a human vulgaris patient with a hetermyeloma cell line.
25 μg
Primary
Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
IgM κ
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato