Learn More
desmosome/hemidesmosome Human anti-Human, Clone: F12, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
463.00€ - 876.00€
Spécification
| Antigène | desmosome/hemidesmosome |
|---|---|
| Clone | F12 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Electron Microscopy |
| Applications | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunomicroscopy |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18668051
|
Novus Biologicals
NBP2-81279-25ug |
25 μg |
463.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18249839
|
Novus Biologicals
NBP2-81279-0.05MG |
0.05 mg |
876.00€
0.05mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
desmosome/hemidesmosome Monoclonal specifically detects desmosome/hemidesmosome in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Electron Microscopy.Spécification
| desmosome/hemidesmosome | |
| 1 mg/mL | |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunomicroscopy | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Human | |
| F12 was established by fusing peripheral blood lymphocytes derived from a human vulgaris patient with a hetermyeloma cell line. | |
| Primary | |
| Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C. |
| F12 | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Electron Microscopy | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS | |
| IgM κ | |
| Affinity purified |