Learn More
Applied Biosystems™ dGTP BigDye™ Terminator v1.0 Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Quantité:
100 réactions
Packungsgröße:
1 pièce
Beschreibung
Includes
Contient l’ADN polymérase AmpliTaq™, FS, terminateurs BigDye v1.0, modèle de commande pGEM™ - 3Zf(+), amorce de commande (sens)-21 M13 et réactif prémélangé prêt à l’emploi.
- Obtenez des résultats fiables avec des régions difficiles et des applications de finition
- Modèles de séquence avec des contextes de séquence difficiles
- Modèles de séquence problématiques que les chimies standard ne peuvent pas
- Optimisé pour les modèles riches en GT : Obtenez un taux de réussite plus élevé même avec vos modèles difficiles riches en GT
- En utilisant les mêmes chimies que les kits de terminaison BigDye™ (remplacement uniquement de DITP par dGTP)™ Le kit étalon de terminaison dGTP BigDye offre des performances éprouvées
- Optimisé pour les modèles riches en GT et d’autres modèles difficiles à séquencer
- Intégration facile à votre flux de travail : les kits de terminaison dGTP BigDye™ ne nécessitent aucun nouveau logiciel ni nouvel étalonnage d’instrument. Vous pouvez donc facilement l’intégrer à votre flux de travail actuel avec des modifications minimales de vos protocoles
- Le kit de terminaison dGTP BigDye™ remplace le dITP par le dGTP et vous permet d’étendre ces régions difficiles à séquencer en toute confiance, ce qui évite ainsi une perte de signal précoce dans ces échantillons
Bestellinformation
100 réactions
Spezifikation
Spezifikation
| Contenu et stockage | Le kit contient l’ADN polymérase AmpliTaq™, FS, terminateurs BigDye v1.0, modèle de commande pGEM™ - 3Zf(+), amorce de commande (sens), -21 M13 et réactif prémélangé prêt à l’emploi. Conserver entre -15 et -25°C. |
| Format | barrettes à 12 puits, barrettes à 8 puits, Plaque à 96 ou 384 puits |
| À utiliser avec (application) | Séquençage de modèles riches en GT ou difficiles |
| Nbre de réactions | 100 reactions |
| Gamme de produits | BigDye Terminator™, BigDye ™ |
| Type de produit | Kit de séquençage |
| Quantité | 100 réactions |
| Technique | Séquençage de terminaison à colorant fluorescent |
| Compatibilité des modèles | ADN BAC, ADN génomique (bactérien), ADN plasmidique (≤15 Kb), Amplicons PCR, ADN simple brin |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur