Learn More
Diethylether a.r. Stabilisé avec 5 à 7 ppm BHT pour une utilisation en laboratoire, Chem Lab Code produit.: 15172116
compliance-icons compliance-icons
Diethylether a.r. Stabilisé avec 5 à 7 ppm BHT pour une utilisation en laboratoire, Chem Lab
Code produit. 15172116
Diethylether a.r. Stabilisé avec 5 à 7 ppm BHT pour une utilisation en laboratoire, 1 litre
Code nomenclature Nacres: NA.07
Click to view available options
:
Diethylether a.r. Stabilisé avec 5 à 7 ppm BHT pour une utilisation en laboratoire, 1 litre
Code produit. 15172116
Marque: Chem Lab CL00.0405.1000
Spécification
Point de fusion -116°C
CAS 60-29-7
Couleur Incolore
Acidité < 0.0002 meq/g
Densité 0.71 g/mL
Point d’ébullition 34°C
Quantité 1 L
Point d’éclair -40 °C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage > 99.5%
Résidus après évaporation < 0.001%
Formule moléculaire C4H10O
Numéro MDL MFCD00011646
Eau < 0.001%
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
Nom IUPAC éthoxyéthane
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Qualité Réactif analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Diethylether
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Diethylether a.r. Stabilisé avec 5 à 7 ppm BHT pour une utilisation en laboratoire, Chem Lab >