Learn More
DIO2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | DIO2 |
---|---|
Concentration | 0.4 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16804955
|
Proteintech
26513-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16894945
|
Proteintech
26513-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene belongs to the iodothyronine deiodinase family. It activates thyroid hormone by converting the prohormone thyroxine by outer ring deiodination to bioactive 3,3′,5-triiodothyronine residues encoded by the UGA codon, which normally signals translation termination. The 3′ UTR of Sec-containing genes have a common stem-loop structure, the sec insertion sequence , which is necessary for the recognition of UGA as a Sec codon rather than as a stop signal. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.Spécification
DIO2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q92813, Q9Z1Y9 | |
13371, 1734 | |
DIO2 Fusion Protein Ag24119 | |
Primary | |
-20°C | |
DIO2 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
5DII, D2, DIO2, DIOII, ITDI2, SelY, TXDI2, Type 2 DI, Type II 5 deiodinase | |
DIO2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |