Learn More
Hirschmann™ Dispsable Capillary Tubes
Excellent for working with small samples in the laboratory. Sodium-heparinized disposable blood gas analysis capillary pipettes.
158.00€ - 169.00€
Spécification
Type de produit | Tubes capillaires jetables |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 1,35 mm |
À utiliser avec (application) | Analyse des gaz du sang |
Certifications/Conformité | CE conforme à la norme IVD 98/79 CE |
Description | Héparine de sodium (225 i. u. sodium) |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10737851
|
Hirschmann™
9221280 |
105 μl |
158.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10517451
|
Hirschmann™
9221210 |
130 μl |
158.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10778041
|
Hirschmann™
9221212 |
165 μl |
158.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10243481
|
Hirschmann™
9221215 |
200 μl |
169.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- 225 i. u. Sodium
- e.g. for blood gas analysis
- CE acc. IVD 98/79EC
Spécification
Tubes capillaires jetables | |
Analyse des gaz du sang | |
Héparine de sodium (225 i. u. sodium) |
1,35 mm | |
CE conforme à la norme IVD 98/79 CE |