Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Liens de distillation
Pour le raccordement des thermomètres de distillation d’une longueur intégrée de 55 mm Les liens de distillation Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués en tubulures en verre DURAN™ durables.
28.78€ - 312.70€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) l’enveloppe | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) l’enveloppe | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10686755
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05050211 |
160 mm | NS 14/23 |
121.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10702682
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05053201 |
160 mm | NS 14/23, NS 14/23 |
69.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10147044
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05053314 |
250 mm | NS 29/32, GL 14 |
165.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10491865
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05050314 |
250 mm | NS 29/32 |
132.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10548081
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05053304 |
250 mm | NS 14/23, NS 29/32 |
237.44€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10634271
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05050304 |
250 mm | NS 29/32, NS 14/23 |
70.97€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10234341
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05040003 |
300 mm | NS 24/29 |
69.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10363181
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05040004 |
350 mm | NS 29/32, NS 29/32 |
28.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10376021
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05047004 |
350 mm | NS 14/23, NS 29/32 |
44.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11816214
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05043004 |
350 mm | NS 29/32 |
312.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10545670
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05053414 |
400 mm | NS 29/32 |
180.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Avec condenseur Liebig
- Prise avec cône NS
- Connexion d’eau avec olives en verre, avec col NS
Spécification
Liens de distillation | |
Verre Duran |