Learn More
DNASE1L1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | DNASE1L1 |
---|---|
Concentration | 0.21 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16801984
|
Proteintech
13653-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16891974
|
Proteintech
13653-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a deoxyribonuclease protein that shows high sequence similarity to DNase I. The encoded protein is localized to the endoplasmic reticulum and modified by N-linked glycosylation. Alternate transcriptional splice variants encoding the same protein have been observed.Spécification
DNASE1L1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P49184, Q2QDE7, Q9D7J6 | |
1774, 363522, 69537 | |
DNASE1L1 Fusion Protein Ag4222 | |
Primary | |
-20°C | |
DNASE1L1 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Deoxyribonuclease 1 like 1, deoxyribonuclease I like 1, DNAS1L1, DNase I like 1, DNase X, DNASE1L1, DNASEX, DNL1L, Muscle specific DNase I like, XIB | |
DNASE1L1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |