missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DPH2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | DPH2 |
---|---|
Concentration | 0.17 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16830054
|
Proteintech
12367-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16820054
|
Proteintech
12367-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody works well in WB, IP, IHC and IF application.
This gene is one of two human genes similar to the yeast gene dph2. The yeast gene was identified by its ability to complement a diphthamide mutant strain, and thus probably functions in diphthamide biosynthesis. Diphthamide is a post-translationally modified histidine residue present in elongation factor 2 (EF2) that is the target of diphtheria toxin ADP-ribosylation. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spécification
DPH2 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q9BQC3, Q9CR25 | |
1802, 67728 | |
DPH2 Fusion Protein Ag3042 | |
Primary | |
-20°C | |
DPH2 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DPH2, DPH2 homolog, DPH2 homolog (S. cerevisiae), DPH2 like 2, DPH2L2, HsDph2 | |
DPH2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |