missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DRG2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 14743-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16833544

  • 325.38€ / 150µL
Expédition estimée: 03-10-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

3-Phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH; EC 1.1.1.95) catalyzes the transition of 3-phosphoglycerate into 3-phosphohydroxypyruvate, which is the first and rate-limiting step in the phosphorylated pathway of serine biosynthesis, using NAD+/NADH as a cofactor.
Spécification

Spécification

DRG2
Polyclonal
Unconjugated
DRG2
DRG 2, DRG2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
13495, 1819, 497915
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.24 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P55039, Q9QXB9
DRG2
DRG2 Fusion Protein Ag6433
150 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions